주요 문서
CLS6404250
Pyrex® Squibb separatory funnel, PE stopper, PTFE stopcock
capacity 250 mL
동의어(들):
Corning® 6404
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
조인트
joint stopper22
제조업체/상표
Corning 6404-250
용량
250 mL
크기
스톱콕 크기
4
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PYREX® pear-shaped glass separatory funnels contain stoppers and polytetrafluorethylene (PTFE) stopcocks. The closed bottom stopper made of linear high density polyethylene to conform to standard taper stopper dimensions. The PTFE plug is designed to fit into the micro-finish barrel and it also minimizes freezing problems and grease contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)