주요 문서
SLW1025/28SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
2000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1025/28SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
1025/28SC
SciLabware
높이
260 mm , internal
I.D.
106 mm
O.D.
130 mm
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Useful for maintaining samples at a constant temperature
  • With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
  • Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
  • With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)