주요 문서
Z202746
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
특징
graduations: no
용적
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
Outer Jacket O.D. 57mm x H 120mm.
Inner Vessel I.D. ~38mm x D 110mm.
기타 정보
Browse all glass beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)