주요 문서
Z651583
Quickfit® Pyrex® jacketed beakers
capacity 2,000 mL
동의어(들):
1025/28SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
Quickfit 1025/28/SC
재고 정보
available only in EU
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Main part of the connectors are made from chemically resistant PTFE they can be used with temperature controlling mediums other than water, for example, oils. They are also suitable for use at temperatures from -20°C up to 200°C.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)