주요 문서
Z314358
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 10 mL, glass Luer tip style
동의어(들):
FORTUNA Syringes, Interchangeable Syringes, Optima Glass Syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
borosilicate glass
특징
autoclavable
graduated 0.2 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf
용량
10 mL
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)