주요 문서
DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
동의어(들):
WGW0255V
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene bottle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Azlon WGW0255V
용량
250 mL
애플리케이션
Ideal for use with Gram-stain solutions
특징 및 장점
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)