주요 문서
Z177032
LDPE wash bottles
Wide-mouth, capacity 1,000 mL
동의어(들):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103209
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
조인트
Joints threaded neck (53)
Agency
suitable for EPA OTM-45
특징
label no label
vented
with cap
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11620-1000
용량
1,000 mL
응용 분야
PFAS testing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)