주요 문서
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
동의어(들):
bottle carriers, bottle holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene
특징
Holds 6 x 8/16 oz bottles
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11640-0001
길이 × 너비 × 높이
286 mm × 194 mm × 225 mm
일반 설명
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)