주요 문서
DWKBGF130P
Azlon Wash Bottles with Integral Spout
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
동의어(들):
BGF130P
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.43
material
low-density polyethylene bottle
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
Azlon BGF130P
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Featuring an ergonomic design, this AZLON® wash bottle with integral spout has an integrally moulded dispensing tube which minimises contamination events that occur during filling.
애플리케이션
Ideal for dispensing liquids
특징 및 장점
Rectangular design specifically suited for smaller hands
법적 정보
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)