주요 문서
CLS4620250
Pyrex® distilling flask
capacity 250 mL
동의어(들):
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 4620-250
용량
250 mL
플라스크 O.D. × 높이
86 mm × 250 mm
사이드암 O.D. × 길이
9 mm × 130 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The sidearm is approximately 77 mm below the top of the neck at an angle of 75°. The side-arm for the 125 mL size is located approx. 137 mm from bottom of flask to meet ASTM E133 requirements, and requires a rubber stopper no.2. Adaptable for use with thermometers calibrated for 76 mm immersion.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)