주요 문서
CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
동의어(들):
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4720-500
용량
500 mL
플라스크 O.D. × 높이
102 mm × 135 mm
사이드암 O.D. × 길이
13 mm × 220 mm
일반 설명
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)