주요 문서
CLS4620125
Pyrex® distilling flask
capacity 125 mL
동의어(들):
distillation flask, distilling flask, glass flasks, Corning® 4620
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
round bottom flask
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
case of 24
pack of 6
제조업체/상표
Corning 4620-125
용량
125 mL
플라스크 O.D. × 높이
69 mm × 214 mm
사이드암 크기
 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The sidearm is approximately 77 mm below the top of the neck at an angle of 75°. The side-arm for the 125 mL size is located approx. 137 mm from bottom of flask to meet ASTM E133 requirements, and requires a rubber stopper no.2. Adaptable for use with thermometers calibrated for 76 mm immersion.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)