주요 문서
SLW4980-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
capacity 1,000 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 4980-1L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom
조인트
joint neckNARROW-NECK
무균
non-sterile
특징
graduated
without cap
heavy duty
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
SciLabware 4980-1L
높이
216 mm
본체 O.D.
129 mm
용량
1,000 mL
경부 I.D.
37 mm
마개 크기
37
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)