주요 문서
B12687
Sigma-Aldrich
5-Oxo-5-phenylvaleric acid
96%
동의어(들):
4-Benzoylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
Beilstein:
641947
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
powder
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
InChI key
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)