주요 문서
549088
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CN)SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
219.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
67-70 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI key
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)