주요 문서
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
동의어(들):
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
260.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
210-214 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)