주요 문서
653624
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-tyrosine-15N, L-Tyrosine-15N, N-Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H2115NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
404.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
182-187 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO5/c26-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)25-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22,26H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1/i25+1
InChI key
SWZCTMTWRHEBIN-LJSUXKQBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)