주요 문서
367656
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
동의어(들):
HFiPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
1.22 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.319 (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
InChI key
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)