Merck
중합작용 도구
폴리머 분자 구조의 예
폴리머는 많은 수의 반복된 모노머라고 지칭하는 하부단위로 구성된 물질입니다. 중합작용은 폴리머 사슬 또는 네트워크를 형성하는 단량체의 화학 반응입니다. 중합작용 기술의 발전으로 더욱 더 복잡한 구조 및 성질을 가진 폴리머 개발이 촉진되어, 생물의학, 에너지, 전자 분야에서의 독특한 연구가 가능해 졌습니다. 폴리머 특성 및 성능은 합성을 위해 사용된 단량체 유형 및 중합작용 도구 또는 방법에 크게 의존합니다.
자사는 귀하의 상이한 연구 필요성에 부합하는 다양한 제품군의 중합작용 도구를 제공합니다. 
  • 단량체
  • 제어된 라디칼 중합용 시약
  • 중합용 촉매
  • 연쇄 이동제
  • 가교제
  • 계면활성제
자사의 종합적인 단량체 포트폴리오는 상이한 구조, 성분 및 특성을 가진 다양한 폴리머 합성을 가능하게 합니다. 자사 제품은 기능기에 따라서 그리고 아크릴, 알코올, 에폭사이드 및 아민을 포함하는 주요 단량체에 따라서 조직되어 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
제어된 라디칼 중합작용
제어된 라디칼 중합작용(CRP)은 폴리머 분자량, 분자량 배분, 기능성 및 구성에 대해 우수한 제어가 가능합니다. CRP는 원하는 성질을 가진 양호하게 규명된 폴리머 개발에 적절합니다. CRP는 상이한 애플리케이션을 위해 다양한 특성을 가진 폴리머를 구축하기 위해 광범위한 비닐 모노머와 함께 활용될 수 있습니다.
세 개의 기본적인 CRP 기술이 있습니다.
  • 원자이동 라디칼 중합작용(ATRP)
  • 가역적 첨가/분해 연쇄 이동(RAFT) 중합작용
  • 니트록사이드 매개 중합작용(NMP)
자사는 다른 유형의 제어된 라디칼 중합작용을 위해 비닐 및 노보넨 모노머, RAFT 제제, ATRP 제제 및 NMP 개시자의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 각 방법에 대한 기술적 고찰 및 지지 정보는 자사의 제어된 라디칼 중합작용 가이드에서 찾을 수 있습니다.