주요 문서
762385
Sigma-Aldrich
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%
동의어(들):
Bipymox
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H26N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
378.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
광학 활성
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
반응 적합성
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp
185-190 °C
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
애플리케이션
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nishiyama, H.; Yamaguchi, S. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 143-143 (1993)