주요 문서
736589
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)pyridine
동의어(들):
2,6-Bis(di-t-butylphosphinomethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H43NP2
CAS Number:
Molecular Weight:
395.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-119 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
InChI key
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.0 °F
Flash Point (°C)
67.8 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)