Merck
Phosphine Ligands
포스핀 원자에 대한 원소 정보
포스핀 리간드는 전자적 성질 및 입체적 성질의 가변성 때문에 교차 커플링을 위한 가장 중요한 리간드 부류입니다. 리간드는 중심 금속 원자 안정화 및 활성화에서 핵심 역할을 하며 전이 금속 촉매 교차 커플링과 같은 반응에서 사용됩니다. 연구는 보다 효과적인 리간드 개발에 초점을 맞추어 촉매 성능을 향상시킵니다. 자사는 전례없는 한자리 포스핀 리간드 및 전구체, 두자리 포스핀 리간드 및 전구체, 카이랄 리간드, 버치왈드 리간드, cataCXium® 리간드 및 DalPhos 리간드 포트폴리오를 제공합니다.   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
한자리 포스핀 리간드 및 전구체
한자리 포스핀 리간드는 금속과 상호 작용 가능한 단 하나의 포스핀 원자를 구비한 화합물입니다. 이러한 리간드는 합성이 어렵지 않고 간편하게 변형할 수 있습니다. 모노포스핀의 유연성은 이를 특정한 활성 및 선택성을 달성하기 어려울 수 있는 반응을 위해 사용할 수 있게 합니다. 자사는 광범위한 인 원자에 대한 중심 비대칭성, 비아릴 축 비대칭성 및 평면 비대칭성을 포함한 리간드 모티프를 제공하여 귀하의 연구 필요를 충족시킵니다.
두자리 포스핀 리간드 및 전구체
디포스핀이라고도 하는 두자리 포스핀 리간드 및 전구체는 측쇄에 의해 연결된 포스핀 전자 두 개를 구비하는 리간드 존재로 식별됩니다. 특징적으로, 이러한 측쇄는 두 개 또는 네 개 길이의 탄소 원자 사이에 있으며 금속과 함께 A-프레임(A-frame) 착물을 형성합니다. 다양한 두자리 포스핀 리간드 및 전구체는 합성 중 카이랄 리간드를 도입하기 위해 설계되었습니다. 이러한 리간드는 매우 안정적이며 기타 리간드가 실패한 원하는 합성을 할 수 있도록 활성 및 선택성이 높은 시스템을 형성할 수 있습니다.
버치왈드(Buchwald) 리간드
버치왈드 리간드는 부피가 크고 전자가 풍부한 디알킬비아릴 포스핀이고 팔라듐 촉매 작용에서 반응성을 향상시키는 것으로 알려져 있습니다. 리간드 구조는 리간드에 함유된 촉매의 효율성과 직접적인 상관 관계가 있습니다. 버치왈드 작용기는 이러한 리간드를 지속적으로 개발 및 변형하여, 특정한 변형에 대한 맞춤형 리간드를 생성합니다.
cataCXium® 리간드
cataCXium® 리간드는 팔라듐 촉매 교차 커플링 반응을 위한 고효율 리간드입니다. cataCXium® A로 알려진 디-아다만틸알킬포스핀은 부피가 크고 전자가 풍부한 포스핀 리간드이고 헥(Heck) 및 스즈키(Suzuki) 커플링, 버치왈드-하트윅(Buchwald-Hartwig) 아릴클로라이드 아민화 및 케톤 α-아릴화 반응을 위해 사용됩니다. 이러한 리간드는 반응에서 온순 조건(mild condition) 하에서 사용되는 촉매 부하를 낮게 합니다. 최근, 인산염 치환 N-아릴 피롤을 특징으로 하는 또 다른 염기성 입체 장애 포스핀 분류(cataCXium® P)는 전자가 풍부한 아릴염화물 및 전자가 부족한 아릴염화물의 스즈키(Suzuki) 커플링을 위한 높은 촉매 전환수를 나타냅니다.
DalPhos 리간드
부피가 큰 디(1-아다만틸)포스피노 [P(1-Ad)2] 단편은 DalPhos 리간드 스캐폴드에 일반적입니다. 이러한 킬레이팅 N,P 리간드는 Pd-촉매 C–N 및 C–C 결합 형성에 유용합니다. 보다 반응성 있는 Mor-DalPhos는 실온에서 암모니아 커플링의 범위 및 활용도를 향상시키며 하이드라진 및 아세톤 커플링에서도 효과적입니다.