Buchwald Catalysts & Ligands
귀하는 화학자로서 촉매 애플리케이션과 그 애플리케이션이 이끌어낼 새로운 화학에 초점을 맞추고 싶을 것입니다. 자사는 귀하의 성공 아이디어를 위한 비할 데 없는 버치왈드(Buchwald) 포트폴리오를 제공하도록 초점을 맞추고자 합니다. 자사는 MIT의 스테판 버치왈드(Stephen Buchwald) 및 그의 연구진과의 파트너십을 통해, C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF 및 C-S 결합 형성을 위한 교차 커플링 반응에 사용되는 일련의 고활성 및 다용도 팔라듐 전촉매 및 바이아릴포스핀 리간드를 제공하게 되어 기쁩니다. 해당 리간드는 전자가 풍부하고 고도로 조정할 수 있어 다양한 범위, 높은 안정성 및 반응성을 구비한 촉매 시스템을 제공합니다.
이러한 버치왈드(Buchwald) 전촉매는 공기, 습기 및 열에 안정적이며 일반적인 유기 용매에서 우수한 용해도를 나타냅니다. 교차 커플링 반응에서 이러한 전촉매를 사용하면 일반적으로 연구자가 더 낮은 촉매 부하를 사용할 수 있으며, 결과적으로 반응 시간이 단축됩니다. 또한, 이러한 전촉매를 사용하면, 일반적으로 환원제 없이 활성 촉매 종을 효율적으로 형성하고, 리간드:팔라듐 비율을 정확하게 제어할 수 있습니다. 전촉매의 고유한 특징으로 인해 기존 Pd 공급원을 사용하여 실현할 수 없었던 새로운 방법이 발견되었습니다.
Products
버치왈드 연구진이 개발한 리간드, 전촉매 및 방법론은 사용자 친화적이며 이전에 어려웠던 교차 결합 반응을 보다 더 쉽게 달성할 수 있게 합니다. 모든 합성 공정 규모 또는 단계에서 로열티 없는 전체 버치왈드 제품 포트폴리오를 제공하게 되어 기쁩니다. 자사가 지적 재산권(IP)을 관리하므로 귀하께서 관리하실 필요가 없습니다. 구매하여 진행하십시오!