496073
2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
동의어(들):
(S,S)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (S,S)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
mp
171-175 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
SMILES string
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m1/s1
InChI key
HLHBIMJNCKZZQO-NHCUHLMSSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.