주요 문서
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
동의어(들):
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
광학 활성
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4665
density
0.9864 g/mL at 25 °C
작용기
ether
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
애플리케이션
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
문서
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands