Quality Level
mp
70-75 °C
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI key
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable