주요 문서
731137
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H2Br2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
354.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥97%
양식
solid
mp
165-169 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1cc2sc3cc(Br)sc3c2s1
InChI
1S/C8H2Br2S3/c9-5-1-3-7(12-5)8-4(11-3)2-6(10)13-8/h1-2H
InChI key
UTKPZZGBROTDKR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)