주요 문서
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Br2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
124-129 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
InChI key
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)