주요 문서
702641
Sigma-Aldrich
Thieno[2,3-b]thiophene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.668
density
1.326 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
c1cc2ccsc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4H
InChI key
YHBTXTFFTYXOFV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)