주요 문서
714593
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluoropyridine
97%
동의어(들):
6-Fluoro-3-pyridineamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
87-91 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)