주요 문서
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile
97%
동의어(들):
2-Amino-5-cyanopyridine, 6-Aminonicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H3NNH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
Beilstein:
113876
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
159-163 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
InChI key
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)