About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N3
CAS Number:
Molecular Weight:
119.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
96%
mp
148-152 °C (lit.)
작용기
nitrile
SMILES string
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
InChI key
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile (5-Amino-2-cyanopyridine) may be used to synthesize 5-amino-2-pyridine.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)