주요 문서
704490
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-fluoropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5FN2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
71-79 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccncc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)