분석
97%
양식
solid
mp
58-62 °C
작용기
fluoro
SMILES string
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.