주요 문서
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
동의어(들):
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H5BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
162-166 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
InChI key
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)