주요 문서
617032
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-2,2-d2
98 atom % D
동의어(들):
Benzyl cyanide-α,α-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CD2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
233-234 °C (lit.)
mp
-24 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
SUSQOBVLVYHIEX-NCYHJHSESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)