주요 문서
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C≡13CH
CAS Number:
Molecular Weight:
103.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F
Flash Point (°C)
27 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)