주요 문서
700487
Sigma-Aldrich
Ethyl propiolate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Ethyl acetylenecarboxylate-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H13C≡13C13CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
101.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
liquid
bp
120 °C
density
0.997 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
InChI key
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F
Flash Point (°C)
25 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)