주요 문서
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
동의어(들):
Bromopyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.580
density
1.757 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
−20°C
SMILES string
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
198.0 °F
Flash Point (°C)
92.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)