주요 문서
487023
Sigma-Aldrich
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ag13C15N
CAS Number:
Molecular Weight:
135.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
질량 이동
M+2
SMILES string
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI key
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)