주요 문서
588679
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-acetic acid
98 atom % D
동의어(들):
Phenyl acetate-d5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
141.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-RALIUCGRSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)