주요 문서
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
동의어(들):
Phenylacetic-2,2-d2 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CD2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
76-78 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F
Flash Point (°C)
132.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)