주요 문서
904856
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 boronic acid pinacol ester
≥99 atom % 13C, ≥98% D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6D3H12BO2
Molecular Weight:
146.01
UNSPSC 코드:
12352108
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
≥98% D
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+4
SMILES string
CC1(C)C(C)(C)OB([13C]([2H])([2H])[2H])O1
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)