주요 문서
293857
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
Phenylacetic acid-α,β-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H513CH213CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
138.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F
Flash Point (°C)
132.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)