주요 문서
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
212.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
mp
87-91 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)