주요 문서
572470
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
176.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
75-79 °C (lit.)
작용기
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI key
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)