주요 문서
777056
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
5′-Bromo-2,2′-bithienyl-5-carboxaldehyde, 5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carbaldehyde, 5′-Bromo-[2,2′]bithiophene-5-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrOS2
CAS Number:
Molecular Weight:
273.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
140-145 °C
작용기
aldehyde
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(C2=CC=C(C([H])=O)S2)S1
InChI
1S/C9H5BrOS2/c10-9-4-3-8(13-9)7-2-1-6(5-11)12-7/h1-5H
InChI key
NTHMTYNJFSUBMF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)