주요 문서
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23201100
eCl@ss:
32110204
제품명
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
양식
solid
Quality Level
기술
gas chromatography (GC): suitable
용적
~460 cc
입자 크기
8-12 mesh
공극 크기
5 Å
일반 설명
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)