주요 문서
503118
Supelco
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
S-trap, 1/8 in. fitting
동의어(들):
S-TRAP, MOLECULAR SIEVE 5A, 1/8IN FITTINGS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32110204
피팅
1/8 in. fitting
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Molecular Sieve 5A efficiently removes moisture and heavy hydrocarbons from compressed air, electrolytically produced hydrogen, house nitrogen, or other gases with high moisture or hydrocarbon content.
Dimensions:
  • 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
  • 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
  • S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)