주요 문서
658219
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
97%
동의어(들):
2,6-Dichloronicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H3Cl2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
140-143 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)